MP0DSYS1B
同義詞:
Process Scale Holders 1 Rack
1 of 10
Millipore
MP0DPIL0T
中试规模夹具
CS40MS02H1
Clarisolve 40 µm 实验室级深层过滤器,0.027 m2 (0.29 ft2)
MP0DSYS1A
工艺规模支架
MP0DSYS1N
工艺规模支架 1 个
MP0DSYS3A
MP0DPIL0TX
中试规模夹具的扩大套件,用于Pod滤器
Sigma-Aldrich
MABF2079M
Anti-CD8 alpha Antibody, clone 53-6.72
MCR4005FS1
Millistak+ Pod 深层过滤器,CR40 介质系列,0.55 m 2 表面积,1个/包
MP0DSYS3B
AP307R
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, (H+L) Rhodamine conjugate
300
316L stainless steel silicone seal
1-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 11 m2; ITT valves
1.5 in. gauge port sanitary flange1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
for use with Pod Filters
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號