重要文件
MAC115
Sigma-Aldrich
抗-人白蛋白抗体,克隆8F6F9
ascites fluid, clone 8F6F9, from mouse
同義詞:
Serum albumin, ALB, human albumin
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
8F6F9, monoclonal
物種活性
human
技術
western blot: suitable
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ALB(213)
一般說明
人血白蛋白,也称为血清白蛋白(ALB),是ALB/AFP/VDB家族的成员。血清白蛋白是血浆的主要蛋白质,已显示与水、Ca2+、Na+、K+、脂肪酸、激素、胆红素和药物结合。人血白蛋白在调节血液胶体渗透压中起重要作用。此外,已证明人血白蛋白是血浆中主要的锌转运蛋白,通常结合约80%的血浆锌。ALB的突变被暗示是家族性白蛋白异常性高甲状腺素血症(FDH)的原因,FDH是由于ALB对T4的亲和力增加而导致的正常甲状腺高甲状腺素血症的一种形式。人血白蛋白主要在血浆中表达。
免疫原
人血清白蛋白
應用
使用经验证可用于蛋白质印迹的小鼠单克隆抗体(抗人血白蛋白抗体,克隆8F6F9)检测白蛋白。
研究子类别
凋亡 - 附加
研究类别
细胞凋亡 & 癌症
品質
通过蛋白质印迹法在人血清和血浆中进行评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以1:500-2,000的稀释度在人血清和血浆中检测到人血白蛋白。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
標靶描述
观测分子量~50和~69。一些裂解物中可能出现未表征的条带。
外觀
含有高达0.1%叠氮化钠的小鼠单克隆IgG1腹水。
未纯化
儲存和穩定性
自接收之日起,在-20°C下可稳定保存1年。
处理建议: 收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装至微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,否则可能损坏IgG并影响产品性能。
分析報告
对照
人血清和血浆
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Naiyou Liu et al.
Biomedicines, 10(9) (2022-09-24)
Myofibroblast activation is a cellular response elicited by a variety of physiological or pathological insults whereby cells initiate a coordinated response intended to eradicate the insult and then revert back to a basal state. However, an underlying theme in various