product name
人胶原V型,
生物源
human
品質等級
化驗
95% (SDS-PAGE)
形狀
liquid
製造商/商標名
Chemicon®
濃度
1 mg/mL
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
<0.5% non-collagen proteins
<1% collagen type III
<2% collagen type I
<2% collagen type IV
輸入
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... COL5A1(1289) , COL5A2(1290)
一般說明
應用
生化/生理作用
外觀
準備報告
儲存和穩定性
其他說明
法律資訊
免責聲明
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
條款
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
本頁涵蓋針對 Millicell®-CM 插片上四種類型 ECM(1 型膠原蛋白、纖維連結蛋白、層粘結蛋白和 Matrigel)所開發的 ECM 塗佈方案。