Key Documents
MABS1165
Sigma-Aldrich
抗HSD17B3抗体,克隆3E11.2
clone 3E11.2, from mouse
同義詞:
Testosterone 17-beta-dehydrogenase 3, 17-beta-HSD 3, 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 3, Short chain dehydrogenase/reductase family 12C member 2, Testicular 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
3E11.2, monoclonal
物種活性
mouse
物種活性(以同源性預測)
human (based on 100% sequence homology)
技術
western blot: suitable
同型
IgG2bκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HSD17B3(3293)
一般說明
睾丸激素 17-β-脱氢酶 3(EC 1.1.1.64;UniProt P37058;也称为 17-β-HSD3、17-β-羟基类固醇脱氢酶 3 型、短链脱氢酶/还原酶家族 12C 成员 2、睾丸 17-β-羟类固醇脱氢酶)由人 HSD17B3(也称为 EDH17B3、SDR12C2)基因(基因 ID 3293)编码。17-羟基类固醇脱氢酶(17 -HSDs)介导性类固醇的激活和失活,参与以类固醇骨架 C17 区域为中心的氧化还原反应。17 -HSD3 通过使用 NADPH 作为辅因子在睾丸和前列腺中选择性还原 4-二酮的 C17 酮,催化强效雄激素睾丸激素(T)甾体生成的最后一步。与正常组织相比,在癌性前列腺活检中发现 17 -HSD3 mRNA 水平上调,而由 HSD17B3 基因突变引起的 17 -HSD3 缺失会导致 46,XY 性发育障碍(46,XY DSD)。
特異性
克隆 3E11.2 靶向小鼠 HSD17B3 和 UniProt 报告的两种人剪接同工型(P70385 和 P37058)的 N 末端一半内的表位。
免疫原
对应于人 HSD17B3 N 末端一半内的内部序列的 KLH 偶联的线性肽。
應用
使用该小鼠单克隆抗 HSD17B3 抗体(克隆3E11.2,货号 MABS1165,经验证可用于蛋白质印迹)检测 HSD17B3。
研究类别
信号传导
品質
通过蛋白质印迹对小鼠睾丸组织裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以 1:1,000 的稀释度在 10 µg 小鼠睾丸组织裂解液中检测到 HSD17B3。
標靶描述
观测值〜37 kDa。计算得出的分子量:34.52/29.11 kDa(人同工型 1/2)和 34.33 kDa(小鼠)。在某些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的小鼠单克隆抗体 IgG2b。
形式:纯化的
蛋白 G 纯化。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1