無性繁殖
PM-8A9, monoclonal
物種活性
human
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MYCBP2(23077)
一般說明
E3泛素-蛋白连接酶MYCBP2(UniProt:O75592,也称Myc结合蛋白2、Pam/highwire/rpm-1 蛋白、Myc相关蛋白、MYCBP2)由人MYCBP2(也称KIAA0916、PAM)基因(基因ID:23077)编码。MYCBP2 蛋白介导TSC2/马铃薯球蛋白的泛素化和之后的蛋白酶体降解。它表达广泛,但是在脑和胸腺中大量表达。它也与TSC1和TSC2共存于神经突和生长锥中。MYCBP2 也可作为MYC引起的转录激活的促进剂或调节剂,并在突触发生中起一定作用。据报道它负向调节(negatively regulate)神经元生长、突触发生和突触强度。周围感觉神经元中MYCBP2缺陷的小鼠显示出长期的热痛觉过敏( thermal hyperalgesia)。MYCBP2缺失也与组成性激活(constitutively activated )的p38 MAPK以及涉及受体转运的多种蛋白的表达上升有关。成年大鼠脊髓中MYCBP2的下调可改善其功能。MYCBP2也被证明是腺苷酸环化酶的抑制剂。(参考文献:Holland, S et al. (2011).J. Biol. Chem. 286(5): 3671-3680)。
特異性
克隆PM-8A9特异性地检测HEK293细胞中的MYCBP2。它靶向N末端区域的前150个氨基酸内的表位。
免疫原
MBP(麦芽糖结合蛋白)标记的、来自人MYCBP2的N端区域的150个氨基酸的重组片段。
表位:N端
應用
免疫沉淀分析:一个代表性批次检测到MYCBP2(材料由美国波士顿麻省总医院Roberta L. Beauchamp提供)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次检测到内源性PAM(MYCBP2)和过度表达的Myc标记的PAM(材料由美国波士顿麻省总医院Roberta L. Beauchamp提供)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次检测到内源性PAM(MYCBP2)和过度表达的Myc标记的PAM(材料由美国波士顿麻省总医院Roberta L. Beauchamp提供)。
抗-MYCBP2 抗体(克隆PM-8A9,货号MABN2397)是一种靶向MYCBP2(PAM)的高度特异性小鼠单克隆抗体,已在免疫沉淀和蛋白质印迹中进行了检验。
研究类别
神经科学
神经科学
品質
通过蛋白质印迹法对 HEK293 细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体在10 µg HEK293细胞裂解物中检测到MYCBP2。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体在10 µg HEK293细胞裂解物中检测到MYCBP2。
標靶描述
观察值为〜460 kDa;计算值为510.08 kDa。在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆抗体IgG2a,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Lu Fang et al.
Signal transduction and targeted therapy, 9(1), 218-218 (2024-08-23)
Obesity is a global issue that warrants the identification of more effective therapeutic targets and a better understanding of the pivotal molecular pathogenesis. Annexin A1 (ANXA1) is known to inhibit phospholipase A2, exhibiting anti-inflammatory activity. However, the specific effects of
Gongsheng Yuan et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 31, 197-210 (2023-01-27)
Synovial fibroblasts are the active and aggressive drivers in the progression of arthritis, but the cellular and molecular mechanisms remain unknown. Here, our results showed that regulator of G protein signaling 12 (RGS12) maintained ciliogenesis in synovial fibroblasts, which is
Gongsheng Yuan et al.
International journal of oral science, 15(1), 11-11 (2023-02-17)
Tumor-associated macrophages (TAMs) play crucial roles in tumor progression and immune responses. However, mechanisms of driving TAMs to antitumor function remain unknown. Here, transcriptome profiling analysis of human oral cancer tissues indicated that regulator of G protein signaling 12 (RGS12)