重要文件
MAB80122
Sigma-Aldrich
抗人偏肺病毒抗体,克隆号67
clone 67, Chemicon®, from mouse
同義詞:
hMPV
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
67, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
一般說明
人类偏肺病毒(hMPV)是副粘病毒亚科肺炎病毒属的一员,2001年首次在荷兰儿科呼吸道标本中检出。 它是一种有包膜的多形性病毒,基因组为单股负链RNA。目前已检出两种主要血清型:A 型和 B 型。几项研究在世界各地的标本中发现了hMPV,据估计,到5岁时,70% 的儿童将产生hMPV抗体。
特異性
对融合蛋白有特异性。与所有亚型(A1、A2、B1、B2)均有反应。
應用
使用该抗人类偏肺病毒抗体(克隆号67)检测人类偏肺病毒,经验证可用于ELISA、FC & IF。
研究子类别
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
外觀
形式:纯化
液体形式,溶于0.02M PB和0.25M NaCl(pH 7.6)中。含0.1%叠氮化钠。
儲存和穩定性
自接收之日起,可在2°-8°C下储存长达12个月。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Charles J Russell et al.
Virology, 509, 60-66 (2017-06-13)
Human metapneumovirus (hMPV) infections pose a serious health risk to young children, particularly in cases of premature birth. No licensed vaccine exists and there is no standard treatment for hMPV infections apart from supportive hospital care. We describe the production
Analysis of the genomic sequence of a human metapneumovirus
van den Hoogen, Bernadette G, et al
Virology, 295, 119-132 (2002)
Human metapneumovirus associated with respiratory tract infections in a 3-year study of nasal swabs from infants in Italy.
Maggi, Fabrizio, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 41, 2987-2991 (2003)