無性繁殖
mGalC, monoclonal
物種活性
mouse, human, rabbit, bovine, chicken, rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
同型
IgG3
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
半乳糖脑苷脂(GalC)是髓磷脂的主要半乳糖鞘脂,在髓磷脂形成中起作用。 GalC是少突胶质细胞谱系的非常有用的特异性标记。
特異性
半乳糖脑苷脂(GalC)、硫苷脂、鞘氨醇半乳糖苷和其他半乳糖脂。与GalC的硫苷酯发生交叉反应,但程度降低了16倍。与鞘氨醇、神经酰胺、混合神经节苷脂或葡萄糖脑苷脂无交叉反应。与少突胶质细胞和雪旺氏细胞特异性结合。
免疫原
来自牛海马的突触质膜。Ranscht, B. et al. PNAS 79(8):2709-2713 (1982)
應用
免疫组化:
0.5-10 μg/mL的先前批次用于先前批次的福尔马林固定冷冻切片。不能用于石蜡包埋的组织切片,因为在包埋和石蜡去除过程中抗原会变性。
免疫细胞化学:
将0.5-10 μg/mL的先前批次用于4%多聚甲醛、乙酸或乙醇固定培养的细胞。
ELISA:
前一批用于纯化半乳糖脑苷脂。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
0.5-10 μg/mL的先前批次用于先前批次的福尔马林固定冷冻切片。不能用于石蜡包埋的组织切片,因为在包埋和石蜡去除过程中抗原会变性。
免疫细胞化学:
将0.5-10 μg/mL的先前批次用于4%多聚甲醛、乙酸或乙醇固定培养的细胞。
ELISA:
前一批用于纯化半乳糖脑苷脂。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
抗半乳糖脑苷脂抗体,克隆mGalC是抗半乳糖脑苷脂的抗体,用于ELISA,IC,&IHC。
研究子类别
神经 & 胶质标记
神经 & 胶质标记
研究类别
神经科学
神经科学
外觀
在含有10 mM磷酸钾,150 mM NaCl,pH值7.4,含有0.09%叠氮化钠的缓冲液中纯化的小鼠单克隆抗体。
形式:纯化
纯化的蛋白 A
儲存和穩定性
自收到之日起在-20ºC可稳定保存1年。
分析報告
对照
新生儿皮层
新生儿皮层
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Oligodendrocyte dysfunction after induction of experimental anterior optic nerve ischemia.
Goldenberg-Cohen, N; Guo, Y; Margolis, F; Cohen, Y; Miller, NR; Bernstein, SL
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Adaptive HIV-specific B cell-derived humoral immune defenses of the intestinal mucosa in children exposed to HIV via breast-feeding.
Moussa, S; Jenabian, MA; Gody, JC; Leal, J; Gresenguet, G; Le Faou, A; Belec, L
Testing null
T Matsushita et al.
Neuroscience, 136(1), 115-121 (2005-09-27)
The successive stages of development from oligodendrocyte progenitor to mature oligodendrocyte have been investigated in detail by using stage-specific antibodies. However, no cell lines are available that show stepwise differentiation from oligodendrocyte progenitors to mature oligodendrocytes. Here we show the
HIV binding, penetration, and primary infection in human cervicovaginal tissue.
Diane Maher, Xiaoyun Wu, Timothy Schacker, Julie Horbul, Peter Southern
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Chung-Hsing Chou et al.
PloS one, 9(9), e106346-e106346 (2014-09-05)
Brain and vascular cells form a functionally integrated signalling network that is known as the neurovascular unit (NVU). The signalling (autocrine, paracrine and juxtacrine) between different elements of this unit, especially in humans, is difficult to disentangle in vivo. Developing