文件
LSKSBW500
Millipore
Montage Wash Solution, 0.5 L
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.52
形狀
liquid
包裝
pkg of 500 mL
製造商/商標名
Montage®
技術
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
運輸包裝
ambient
法律資訊
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process
我們生產 IP 和抗體純化琼脂糖珠,可純化免疫球蛋白和 IgG 分離物。我們的試劑盒也提供全抗體純化製程