文件
MDH-2N1
Millipore
Millicell®一次性血细胞计数板
Neubauer Improved ruling pattern, 2 chambers/slide, 10 µL loading volume, individually wrapped
同義詞:
细胞培养
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41161502
NACRES:
NC.56
材料
colorless plastic
無菌
non-sterile
包裝
pack of 50 (individually wrapped)
製造商/商標名
Millicell® MDH-2N1
參數
10 μL sample volume
技術
cell counting: suitable
寬度 × 長度 × 高度
25 mm × 75 mm × 1.6 mm
chamber depth
0.1 mm
尺寸
2 wells
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Millicell® 一次性血细胞计数板用于手动计数细胞。它由一个表面图案化的两个封闭室组成,带有两个进样端口。采用与Neubauer“改进”计数室相同的方法进行计数细胞。
Neubauer“改进”计数室由 9 个大正方形组成,每个正方形的尺寸为 1 x 1 mm。每个方格的总体积为 0。1 mm3。细胞分布在 3 x 3 个大正方形上,每个正方形的边长为 1 mm,表面积为 1 mm2
使用Millicell®一次性血细胞计数板,可以将染色或未染色的10 µL样品注入所需的小室。
應用
细胞计数, 细胞培养, 血细胞计数板
特點和優勢
  • 石英级光学塑料
  • 无需盖玻片
  • 无需洗涤
法律資訊
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Data for validated non-human cell lines using the Millicell® DCI Digital Cell Imager for confluency determination and estimated cell counts.
Cell validation data using the Millicell® DCI Digital Cell Imager for confluency determination and estimated cell counts.
使用 Millicell® DCI 數位細胞成像儀測定匯合度和估計細胞數的細胞驗證數據。
Data for validated human cell lines using the Millicell® DCI Digital Cell Imager for confluency determination and estimated cell counts.
條款
Step-by-step protocol for ADCC assays using cryopreserved NK effector cells including tips and tricks, assay development, and data analysis methods.
使用低溫保存的 NK 效應細胞進行 ADCC 分析的逐步方案,包括提示和技巧、分析開發和資料分析方法。
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
相關內容
使用 Millicell® DCI 數位細胞成像儀輕鬆監控您的細胞培養。Millicell® DCI 可自動進行細胞培養測量,從匯合度到細胞數量和形態,讓培養更快速、更一致。
Monitor your cell cultures with ease with the Millicell® DCI Digital Cell Imager. From confluency to cell count and morphology, the Millicell® DCI automates cell culture measurements for quicker, more consistent culturing.