重要文件
KN06A05HH1
Millipore
Opticap XL5 Polygard -CN 0.6 µm 9/16 in.HB/HB
inlet connection diam. 9/16 in., pore size 0.6 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm)
同義詞:
Opticap® XL5 Polygard® CN减菌过滤器
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
品質等級
法律遵循
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
製造商/商標名
Opticap®
參數
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
長度
21.6 cm (8.5 in.)
柱標稱長度
5 in. (12.5 cm)
直徑
10.7 cm (4.2 in.)
過濾面積
0.18 m2
入口接頭直徑
9/16 in.
入口到出口寬度
21.6 cm (8.5 in.)
出口接頭直徑
9/16 in.
雜質
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量法萃取物
≤25 mg/capsule
基質
Polygard®-CN
孔徑
0.6 μm nominal pore size
0.6 μm pore size
輸入
sample type liquid
接頭
inlet hose barb
14 mm (9/16 in.) inlet/outlet hose barb
outlet hose barb
一般說明
设备配置:胶囊
特點和優勢
形式:单层
包裝
双层易开袋
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物减少
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:请参见《OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT胶囊用户指南》中的安装部分
  • 储存说明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
灭菌方法
3次高压灭菌循环,每次30 min,126°C;不可在线蒸汽灭菌
分析報告
可提取物质量:在受控室温下在水中浸泡24小时后测定
用水冲洗≥2 L后,将满足USP可氧化物质测试要求
法律資訊
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
EMD Millipore Corporation保证,本品符合欧盟承压设备指令(European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997)要求。本品依照欧盟承压设备指令Article 3 § 3条款要求分类。其设计和制造符合合理的工程实践,以确保安全使用。根据承压设备指令Article 3 § 3条款要求,本品不带CE标志。