重要文件
GF10086218
不锈钢 - AISI 316合金,FeCr18Ni10Mo3
mesh, 300 x 300mm, 0.38mm nominal aperture, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh type
同義詞:
FE248710
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
描述
40 x 40 (wires/inch)
形狀
(mesh)
製造商/商標名
Goodfellow 100-862-18
直徑 × 標稱容量
0.25 mm × 0.38 mm , plain weave mesh
尺寸 × 開口
300 mm × 300 mm × 0.37
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Goodfellow产品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)