文件
IQ700XPKT1
Milli-Q
Milli-Q® IQ纯化套件
This product is replaced with IQ700XPKIT. Search to Explore!
同義詞:
Milli-Q® IQ 7003-5纯化套装
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.85
品質等級
特點
Kit contains IPAK Gard® 3-5 Pretreatment Pack, IPAK Quanta® Polishing Cartridge and a Tank Vent Filter
包裝
pkg of 1 kit
相容性
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本水纯化套件包括以下组件:
  • IPAK Gard® 3-5预处理柱高效去除自来水中的胶体、颗粒和游离氯,保护RO反渗膜并提升系统性能。
  • IPAK Quanta®精制柱包含创新的IQnano离子交换介质,其可将离子降至痕量水平。此外,高级合成活性炭可去除痕量有机污染物。
  • 水箱空气过滤器,全新的无缝集成设计提供更好的保护,防止空气带来的污染物。
  • 该套件专用于供Milli-Q® IQ 7003-5系统生产2级纯水和1级超纯水。
應用
提供出色的RO膜保护,去除微量离子和有机物,防空气污染物升级保护。
特點和優勢
IPAK Gard ®3-5预处理滤芯:
  • 活性炭可去除游离氯。
  • 深层过滤器可除微粒和胶体。
水箱空气过滤器:
  • 活性炭可除挥发性有机物。
  • 碱石灰去除CO2
  • 滤膜防止颗粒和细菌进入水箱。
IPAK Quanta®滤芯:
  • 创新的IQnano离子交换介质可将离子降至痕量水平。
  • 高级合成活性碳去除痕量有机污染物。
此外,IPAK Gard®滤芯有63%的零部件供应商、IPAK Quanta®滤芯有78%零部件供应商通过了ISO 14001环境管理体系认证。
法律資訊
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany