文件
GF172
Sigma-Aldrich
FGF-10 蛋白,人重组蛋白,25µg
The Fibroblast Growth Factors (FGFs) are heparin binding glycoproteins that exert a variety of biological activities toward cells of mesenchymal, neuronal & epithelial origin.
同義詞:
FGF10, Fibroblast Growth Factor 10, Keratinocyte growth factor 2
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
品質等級
化驗
>95% (SDS-PAGE and HPLC)
雜質
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
一般說明
成纤维细胞生长因子(FGF)是肝素结合糖蛋白,对间充质、神经元和上皮来源的细胞发挥多种生物活性。FGF10 属于 FGF 的亚组,还包括 FGF3、7 和 22。该家族的蛋白通过促进细胞增殖和分化,在多种组织的产前发育和产后生长和再生过程中发挥着核心作用。FGF-10 与 KGF/FGF-7 最相关,在发育过程中表达,并优先在成人肺中表达。它通过 FGFR 2b 发出信号。重组人 FGF-10 是由 170 个氨基酸残基组成的 19.3 kDa 的蛋白质。
品質
生物活性测定#1:通过表达 FGF− 受体的 BaF3 细胞对胸苷摄取的剂量依赖性刺激所测定的 ED50 为 = 0.5 ng/ml,相对于的比活性 = = 2 × 106 单位/mg。
生物活性测定#2:使用 4MBr-5 细胞进行细胞增殖试验来测定。该作用的预期 −ED50− 为 0.5−15.0 ng/ml。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.