重要文件
GF142
Sigma-Aldrich
Platelet Derived Growth Factor-AA human
>98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
同義詞:
PDGF-AA
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
產品名稱
重组人血小板衍生生长因子-AA蛋白, The Platelet Derived Growth Factor (PDGF) is a potent mitogen for a wide range of cell types including fibroblasts, smooth muscle & connective tissue.
生物源
human
品質等級
化驗
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
技術
cell culture | mammalian: suitable
輸入
sample type neural stem cell(s)
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
基因資訊
human ... PDGFA(5154)
一般說明
产品来源:大肠杆菌
分离自血小板的生长因子(PDGF)是一种有效的促细胞分裂剂,适用于多种细胞类型,包括成纤维细胞、平滑肌和结缔组织。 由称为A链和B链形成的二聚体组成了PDGF,其可以AA或BB同二聚体或AB异二聚体形式存在。 人PDGF-AA是一种含有250个氨基酸残基的28.5 kDa A链同源二聚体蛋白。
應用
对于大多数体外应用,PDGF-AA在0.2至10.0 ng/mL的浓度范围内发挥其生物学活性。 响应细胞包括(部分列表): 成纤维细胞,结缔组织。
聯結
替代:GF017
外觀
从10 mM乙酸溶液中冻干获得。
儲存和穩定性
冻干的PDGF-AA在室温下可稳定保存数周,但最好在-80°C下保存。快速离心后,在10 mM乙酸中复溶至浓度为0.1-1.0 mg/mL。该溶液可以在缓冲水溶液中进行稀释,并可在2-8°C中保存一周或在-20°C保存供将来使用。复溶的PDGF-BB应以未稀释的等分形式保存于-20°C中,可稳定保存长达六个月。
分析報告
比活度:与标准品相比,人PDGF-AA具有完全的生物活性,这是通过使用BALB/3T3细胞的比色测定法确定的。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1