重要文件
FGLP04700
Millipore
Fluoropore膜滤器
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
同義詞:
PTFE膜滤器,孔径0.22 μm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
PTFE membrane
plain filter
white filter
無菌
non-sterile
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Fluoropore®
Millipore
參數
130 °C max. temp.
24 mL/min-cm2 water flow rate
5 L/min-cm2 air flow rate
直徑
47 mm
過濾器直徑
47 mm
厚度
150 μm
重量法萃取物
0.5%
基質
Fluoropore®
孔徑
0.22 μm pore size
85 % porosity
起泡點
≥1.0 bar, air with methanol at 23 °C
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
我们的 Fluoropore® 滤膜是一种疏水性的聚四氟乙烯(PTFE)聚合物膜,与高密度聚乙烯支架粘合在一起,可以改善正常应用中过滤器的处理性能。Fluoropore 滤膜可提供广泛的化学相容性、高流速和一致性。 (请注意,包含“ FHUP”的目录号是非叠片的,或在没有衬垫的情况下生产的。)
我们的 Omnipore 滤膜是一种亲水性 PTFE 滤膜,可与所有溶剂、酸和碱性溶液相容。
特点 & 优势:
-生物和化学惰性
-高孔隙率产生高流速
-疏水和亲水 PTFE 品种可用于过滤水性和有机样品
应用:
-Fluoropore 滤膜:澄清酸、碱和溶剂;空气监测;过滤和排放气体;紫外光谱
- Omnipore 滤膜:过滤水溶液,澄清酸和碱性溶液
滤器编码:FGLP
过滤器类型:网式过滤器
應用
  • 澄清酸、碱和溶剂
  • 过滤气体或通气
  • 紫外光谱
  • 颗粒监测
  • HPLC、UPLC、LC-MS/MS流动相过滤
  • 微塑料分析
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:一般实验室过滤
  • 预期用途:截留或去除生物污染物
  • 使用说明:用 0.2 μm(或更小)孔径的膜对液体进行除菌过滤,有效去除包括细菌、霉菌和酵母菌在内的生物污染物
  • 储存条件:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Nadine Borduas-Dedekind et al.
Chimia, 74(3), 142-148 (2020-03-22)
During their atmospheric lifetime, organic compounds within aerosols are exposed to sunlight and undergo photochemical processing. This atmospheric aging process changes the ability of organic aerosols to form cloud droplets and consequently impacts aerosol-cloud interactions. We recently reported changes in