重要文件
FGLP02500
Millipore
Fluoropore膜滤器
greener alternative
Fluoropore®, filter diam. 25 mm, hydrophobic
同義詞:
PTFE膜滤器,孔径0.22 μm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
PTFE membrane
plain filter
white filter
無菌
non-sterile
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Fluoropore®
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
參數
130 °C max. temp.
24 mL/min-cm2 water flow rate
5 L/min-cm2 air flow rate
直徑
25 mm
過濾器直徑
25 mm
厚度
150 μm
重量法萃取物
0.5%
基質
Fluoropore®
孔徑
0.22 μm pore size
85 % porosity
起泡點
≥1.0 bar, air with methanol at 23 °C
環保替代類別
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
我们的Fluoropore® 滤膜是一种疏水性的聚四氟乙烯(PTFE)聚合物膜,与高密度聚乙烯支撑网粘合在一起,可以改善正常应用中过滤器的处理性能。Fluoropore 滤膜可提供广泛的化学相容性、高流速和一致性。 (请注意,包含“FHUP”的货号非叠片的,或在没有衬垫的情况下生产的。)
我们的 Omnipore 滤膜是一种亲水性 PTFE 滤膜,可与所有溶剂、酸和碱性溶液相容。
特点 & 优势:
-生物和化学惰性
-高孔隙率产生高流速
-疏水和亲水 PTFE 品种可用于过滤水性和有机样品
应用:
-Fluoropore 滤膜:澄清酸、碱和溶剂;空气监测;过滤和排放气体;紫外光谱
- Omnipore 滤膜:过滤水溶液,澄清酸和碱性溶液
滤器类型:筛网过滤器
滤器编码:FGLP
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
應用
  • 澄清酸、碱和溶剂
  • 过滤气体或通气
  • 紫外光谱
  • 颗粒监测
  • HPLC、UPLC、LC-MS/MS 流动相过滤
  • 微塑料分析
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:一般实验室过滤
  • 预期用途:截留或去除生物污染物
  • 使用说明:用 0.2 μm(或更小)孔径的膜对液体进行除菌过滤,有效去除包括细菌、霉菌和酵母菌在内的生物污染物
  • 储存条件:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3