DX0830
同義詞:
亚甲基氯
1 of 10
Sigma-Aldrich
270997
二氯甲烷
271004
乙腈
17-614
ChIPAb+ 三甲基组蛋白H3(Lys4)- ChIP经验证的抗体和引物组,兔单克隆抗体
AP130F
Goat Anti-Mouse IgG & IgM Antibody, FITC conjugate
SAB4200085
抗AGO2单克隆抗体 大鼠抗
Supelco
DX0835
AX0151
L090000
WHAWB120211
QIAcard™ Indicating FTA™ Cards
Z742097
蛋白质印迹盒
2.9 (vs air)
200
24.45 psi ( 55 °C)6.83 psi ( 20 °C)
≥99.9% (GC)
liquid
1223 °F
22 %
≤0.3 μeq/g Titrable acid≤1 ppm Halogen (as Cl)≤30 ppm Water (H2O)
≤1 ppm
APHA: ≤10
n20/D 1.424 (lit.)
7 (20 °C)
39.8-40 °C (lit.)
-95 °C−95 °C (lit.)
20 g/L
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
≤231 nm
λ: 231 nm Amax: ≤1.00λ: 240 nm Amax: ≤0.20λ: 250 nm Amax: ≤0.01λ: 270 nm Amax: ≤0.005
ambient
room temp
ClCCl
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
Warning
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Central nervous system
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
does not flash
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 1
24233