重要文件
DRUM0200L01
Millipore
Mobius®聚乙烯桶,200 L
200L used with 3D bag assembly
同義詞:
Mobius®聚乙烯桶
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
參數
200 L sample volume
直徑
56.90 cm (22.40 in.)
重量
9.98 kg (22 lb)
法律資訊
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany