文件
DF-042
Sigma-Aldrich
EmbryoMax®DMEM/F12, 含L-谷氨酰胺,不含HEPES
The EmbryoMax DMEM/F12, with L-Glutamine, without HEPES is available in a 500 mL format and may be used for routine mouse embryonic stem cell culture applications.
同義詞:
DMEM with L-Glutamine, DMEM/F12 Medium
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Specialty Media
EmbryoMax®
技術
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
輸入
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
成分
NaHCO3: 1200.00 mg/L
glucose: 3151.00 mg/L (Dextro)
L-glutamine: 365.00 mg/L
phenol red: 8.10 mg/L
外觀
包含 L-谷氨酰胺,不含 HEPES。
法律資訊
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
ReNcell 神經祖細胞是永生化的人類神經幹細胞系,可以分化成神經元、星形細胞和少突細胞。
條款
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.