一般說明
Q-Gard® A滤柱是一种带有原始离子交换树脂的抛光滤柱,可与AFS® 8/16、AFS® 8D/16D纯水系统配合使用。该滤柱用于以精心选择的纯化介质产生高电阻率的水。
應用
Q-Gard® A滤柱用于去除低于痕量水平的离子污染物,以匹配您应用所需的水质。
特點和優勢
- 保证水质。
- 确保符合系统规格。
- 采用离子交换技术进行水净化。
成分
用于去除离子的纯离子交换树脂
法律資訊
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany