推薦產品
產品名稱
Chicken Tenascin,
生物源
chicken
品質等級
形狀
liquid
分子量
large molecular weight polypeptide 190 kDa
large molecular weight polypeptide 200 kDa
large molecular weight polypeptide 220 kDa
製造商/商標名
Chemicon®
濃度
0.755 mg/mL
技術
cell culture | mammalian: suitable
輸入
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
chicken ... CNTN5(395317)
一般說明
外觀
儲存和穩定性
分析報告
法律資訊
免責聲明
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
條款
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
本頁涵蓋針對 Millicell®-CM 插片上四種類型 ECM(1 型膠原蛋白、纖維連結蛋白、層粘結蛋白和 Matrigel)所開發的 ECM 塗佈方案。