重要文件
AP166P
Sigma-Aldrich
山羊抗猪IgG抗体,HRP偶联
Chemicon®, from goat
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
goat
品質等級
共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
pig
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
western blot: suitable
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
應用
山羊抗猪IgG抗体,HRP偶联物是一种用于ELISA &WB的抗猪IgG抗体。
研究子类别
完整免疫球蛋白二抗
研究类别
二抗&对照抗体
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Maud Contrant et al.
Microbiology spectrum, 11(4), e0184423-e0184423 (2023-07-03)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in infected patients mainly displays pulmonary and oronasal tropism; however, the presence of the virus has also been demonstrated in the stools of patients and consequently in wastewater treatment plant effluents, raising the
Peter J Attilio et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2017, 8398072-8398072 (2017-06-20)
Oxidative stress and calcium excitotoxicity are hallmarks of traumatic brain injury (TBI). While these early disruptions may be corrected over a relatively short period of time, long-lasting consequences of TBI including impaired cognition and mood imbalances can persist for years