重要文件
ACS5100
Millipore
Amicon® Pro纯化系统,配备100kDa Amicon®Ultra-0.5设备
Amicon Pro Purification System - A Centrifugal Tool collapsing protein purifcation with concentraion & buffer exchange.
同義詞:
100kDa Purification System, Amicon Pro System
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
材料
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
無菌
non-sterile
產品線
Amicon®
製造商/商標名
Amicon® Pro
參數
10 mL sample volume
技術
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
長度
12 cm (4.7 in.)
直徑
2.97 cm
過濾面積
1 cm2
有效容積
10 mL
孔徑
100 kDa NMWCO
運輸包裝
ambient
一般說明
Amicon ®Pro纯化系统24包包括:24个Amicon Ultra NMWCO 100 kDa过滤器、24个交换装置和24个含帽收集管。
特點和優勢
  • Amicon® Pro纯化系统无需在纯化工作流程中进行多次样品转移,从而最大限度地减少蛋白质损失。
  • 与Amicon Ultra-0.5装置的直接耦合在洗脱阶段提供同时浓缩,这一特征对于贫化或富集应用特别有利
  • Amicon Pro纯化系统提供高效渗滤,允许缓冲液交换和浓缩最终纯化的样品,只需旋转15分钟。
  • 最小最终浓缩体积:15 L
外觀
色码:透明,带有粉色盖
法律資訊
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
文章
奈米粒子純化與生產中的過濾方法與膜過濾器選擇。
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.