純化經由
affinity chromatography
物種活性
Drosophila
物種活性(以同源性預測)
Caenorhabditis elegans (based on 100% sequence homology)
技術
western blot: suitable
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
fruit fly ... Atg8A(32001)
一般說明
自噬特异性基因 8a 和 8b(分别为 UniProt Q9W2S2 和 Q9VEG5)由果蝇 Atg8a(ORF Dmel_CG32672;基因 ID 32001)和 Atg8b(ORF Dmel_CG12334;基因 ID 42132)基因编码。自噬是对饥饿和病毒感染等引起的细胞应激的一种基本的适应性反应。自噬是从酵母到人保守的过程,涉及形成双膜囊泡,目的是通过降解被吞噬的内容物来回收营养。在静止细胞中,大多数 Atg8 处于非脂质形式,称为 Atg8-I。在自噬过程中,Atg8-I 与脂质部分缀合,脂化形式(Atg8-II)被募集到自噬体膜上。因此,Atg8-II 水平升高可作为自噬激活的指示。LC3 是果蝇 Atg8 的哺乳动物直系同源物。
特異性
与果蝇 Atg8a 和 Atg8b 的未脂化(Atg8-I)和脂化(Atg8-II)形式发生反应(Shelly, S., et al. (2009).Immunity.30(4):588-598)。
免疫原
基于果蝇 Atg8a 和 Atg8b 序列(靠近 N 端)的线性肽。
表位:N 端附近。
應用
研究子类别细胞
凋亡 - 其他
凋亡 - 其他
研究类别
凋亡 & 癌症
凋亡 & 癌症
蛋白质印迹分析:一个有代表性的批次检测到了野生型苍蝇在裂谷热病毒(RVFV)感染后脂化的 Atg8-II 条带的诱导表达,而在 Toll-1 过表达的果蝇中观察到增强的 Atg8-II 诱导表达,而未检测到在Toll-7突变果蝇在 RVFV 感染引起的 Atg8-II 诱导表达(Moy, R.H., et al. (2014).Immunity.40(1):51-65)。
蛋白质印迹分析:一个有代表性的批次在果蝇 S2 细胞中检测到 Atg8a 和 Atg8b 的 sdRNA 靶向下调(Shelly, S., et al. (2009).Immunity.30(4):588-598)。
蛋白质印迹分析:一个有代表性的批次在果蝇 S2 细胞中检测到 16 kDa Atg8-I 条带(未脂质)以及血清饥饿和水疱性口炎病毒(VSV)感染诱导的 14 kDa Atg8-II 条带(脂质)(Shelly, S., et al. (2009).Immunity.30(4):588-598)。
蛋白质印迹分析:一个有代表性的批次在果蝇 S2 细胞中检测到 Atg8a 和 Atg8b 的 sdRNA 靶向下调(Shelly, S., et al. (2009).Immunity.30(4):588-598)。
蛋白质印迹分析:一个有代表性的批次在果蝇 S2 细胞中检测到 16 kDa Atg8-I 条带(未脂质)以及血清饥饿和水疱性口炎病毒(VSV)感染诱导的 14 kDa Atg8-II 条带(脂质)(Shelly, S., et al. (2009).Immunity.30(4):588-598)。
该抗 ATG8 抗体经过验证可用于蛋白质印迹法检测 ATG8。
品質
通过蛋白质印迹法对 DL1 细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL 的该抗体在 10 µg 的 DL1 细胞裂解液中检测到 ATG8。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL 的该抗体在 10 µg 的 DL1 细胞裂解液中检测到 ATG8。
標靶描述
观测值〜16/14 kDa。双峰的上带代表未脂化的 Atg8-I 形式,而双峰的下带代表经自噬诱导而上调的脂化 Atg8-II 形式。
外觀
亲和纯化
含 0.02% 叠氮化钠的 PBS 中的纯化的兔多克隆抗体。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Sara A Lewis et al.
Disease models & mechanisms (2023-07-20)
AGAP1 is an Arf1 GAP that regulates endolysosomal trafficking. Damaging variants have been linked to cerebral palsy and autism. We report three new individuals with microdeletion variants in AGAP1. Affected individuals have intellectual disability (3/3), autism (3/3), dystonia with axial
Stefanie Staats et al.
BioFactors (Oxford, England), 45(2), 169-186 (2018-11-30)
The health and life span of Drosophila melanogaster are partly determined by intestinal barrier integrity, metabolic rate as well as stress response and the expression of longevity-associated genes, depending on genetic and dietary factors. Ursolic acid (UA) is a naturally
Neuroprotective activity of ursodeoxycholic acid in CHMP2BIntron5 models of frontotemporal dementia.
Ryan J H West et al.
Neurobiology of disease, 144, 105047-105047 (2020-08-18)
Frontotemporal dementia (FTD) is one of the most prevalent forms of early-onset dementia. It represents part of the FTD-Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) spectrum, a continuum of genetically and pathologically overlapping disorders. FTD-causing mutations in CHMP2B, a gene encoding a core
Fangfang Li et al.
Nature communications, 9(1), 1268-1268 (2018-03-30)
Autophagy emerges as an essential immunity defense against intracellular pathogens. Here we report that turnip mosaic virus (TuMV) infection activates autophagy in plants and that Beclin1 (ATG6), a core component of autophagy, inhibits virus replication. Beclin1 interacts with NIb, the
Ya-Chu Chang et al.
Nature communications, 12(1), 4258-4258 (2021-07-14)
The maintenance of constant karyoplasmic ratios suggests that nuclear size has physiological significance. Nuclear size anomalies have been linked to malignant transformation, although the mechanism remains unclear. By expressing dominant-negative TER94 mutants in Drosophila photoreceptors, here we show disruption of