重要文件
96221000
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 22 x 1000
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151816
eCl@ss:
32011301
暫時無法取得訂價和供貨情況
參數
2-40 °C temp. range
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. differential pressure (100 psid)
技術
protein purification: suitable
長度
1 m (3.3 ft)
面積
3.8 cm2 , cross-sectional
床高度
750-1000 mm
床體積
0.285-0.380 L
直徑
2.2 cm (0.9 in.)