重要文件
8.52029
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(4-NO₂)-OH
Novabiochem®
同義詞:
Fmoc-Phe(4-NO₂)-OH, N-α-Fmoc-4-nitro-L-phenylalanine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H20N2O6
CAS號碼:
分子量::
432.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.22
品質等級
產品線
Novabiochem®
化驗
≥95.0% (acidimetric)
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
製造商/商標名
Novabiochem®
mp
213-223 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)C[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C24H20N2O6/c27-23(28)22(13-15-9-11-16(12-10-15)26(30)31)25-24(29)32-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,25,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
InChI 密鑰
RZRRJPNDKJOLHI-QFIPXVFZSA-N
一般說明
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
聯結
Replaces: 04-12-1059
分析報告
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.
非天然胺基酸,也就是天然存在或化學合成的非蛋白質胺基酸,作為現代藥物發現研究的工具,正變得越來越重要。