重要文件
8.52024
Sigma-Aldrich
FMOC-ß-ALA-OH
Novabiochem®
同義詞:
FMOC-ß-ALA-OH, N-β-Fmoc-β-alanine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H17NO4
CAS號碼:
分子量::
311.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
產品線
Novabiochem®
化驗
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
製造商/商標名
Novabiochem®
mp
143-147 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N(CCC(=O)[O-])C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C18H17NO4/c20-17(21)9-10-19-18(22)23-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,19,22)(H,20,21)/p-1
InChI 密鑰
LINBWYYLPWJQHE-UHFFFAOYSA-M
一般說明
Standard building block for introduction of β-alanine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
聯結
Replaces: 04-12-1044
分析報告
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.
非天然胺基酸,也就是天然存在或化學合成的非蛋白質胺基酸,作為現代藥物發現研究的工具,正變得越來越重要。