重要文件
8.43847
Sigma-Aldrich
2′-Methylacetoacetanilide
for synthesis
同義詞:
2′-Methylacetoacetanilide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H13NO2
CAS號碼:
分子量::
191.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
202-267-0
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
0.01 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
效力
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
103-106 °C
轉變溫度
flash point 143 °C
密度
1.30 g/cm3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N(c1c(cccc1)C)C(=O)CC(=O)C
InChI
1S/C11H13NO2/c1-8-5-3-4-6-10(8)12-11(14)7-9(2)13/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,12,14)
InChI 密鑰
TVZIWRMELPWPPR-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98 %
Melting range
- lower value:
≥ 103 °C
- upper value: ≤ 106 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
289.4 °F - closed cup
閃點(°C)
143 °C - closed cup