重要文件
8.43830
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1H-imidazole
for synthesis
同義詞:
1-Ethyl-1H-imidazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H8N2
CAS號碼:
分子量::
96.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
230-403-9
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
0.32 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
密度
0.995 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[n]1(cncc1)CC
InChI
1S/C5H8N2/c1-2-7-4-3-6-5-7/h3-5H,2H2,1H3
InChI 密鑰
IWDFHWZHHOSSGR-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.997
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2