化驗
≥95.0% (acidimetric)
形狀
liquid
bp
>204 °C
轉變溫度
flash point 110 °C (DIN 51758)
密度
0.800 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C24H51N/c1-22(2)16-10-7-13-19-25(20-14-8-11-17-23(3)4)21-15-9-12-18-24(5)6/h22-24H,7-21H2,1-6H3
InChI 密鑰
YKGBNAGNNUEZQC-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.814 - 0.818
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.814 - 0.818
Identity (IR): passes test
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2