重要文件
8.22298
Sigma-Aldrich
邻苯二甲酸
for synthesis
同義詞:
邻苯二甲酸, 苯-1,2-二羧酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H4(COOH)2
CAS號碼:
分子量::
166.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
201-873-2
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
蒸汽壓力
7.8 hPa ( 191 °C)
化驗
≥99% (acidimetric)
形狀
solid
效力
7900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
2 (20 °C, 5 g/L in H2O)
bp
289 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
191 °C (closed capillary tube)
轉變溫度
flash point 168 °C
溶解度
water: 5.74 g/L at 20 °C
密度
1.59 g/cm3 at 20 °C
體積密度
960 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI 密鑰
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
分析報告
含量(酸量法): ≥ 99.0 %
鉴定(IR):通过测试
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
334.4 °F
閃點(°C)
168 °C