重要文件
8.22019
Sigma-Aldrich
2,4′-Dibromoacetophenone
for synthesis
同義詞:
2,4′-Dibromoacetophenone, p-Bromophenacyl bromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
4-BrC6H4COCH2Br
CAS號碼:
分子量::
277.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
202-783-6
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
powder
mp
107-110 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
FKJSFKCZZIXQIP-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2