Key Documents
8.21399
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethylthiourea
for synthesis
同義詞:
N,N′-Dimethylthiourea, 1,3-Dimethylthiourea
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H8N2S
CAS號碼:
分子量::
104.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
208-588-2
品質等級
形狀
crystals
pH值
6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
155 °C/1 hPa
mp
60-64 °C
溶解度
1000 g/L (experimental)
體積密度
600 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C3H8N2S/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
InChI 密鑰
VLCDUOXHFNUCKK-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3