文件
472956
Sigma-Aldrich
六羰基钨
99.99% trace metals basis (excluding Mo), purified by sublimation
同義詞:
六羰基钨
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
W(CO)6
CAS號碼:
分子量::
351.90
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽密度
12.1 (vs air)
蒸汽壓力
1.2 mmHg ( 67 °C)
化驗
99.99% trace metals basis (excluding Mo)
形狀
solid
純化經由
sublimation
反應適用性
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
150 °C (lit.)
密度
2.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.W/c6*1-2;
InChI 密鑰
FQNHWXHRAUXLFU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
基材原子序数:74钨
應用
用于制备含钨络合物或纳米材料的前体。也可用于光化学
通过 6-endo 方式或柯普重排反应,用作硅氧基三烯的光化学环化中的催化剂。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Journal of Organometallic Chemistry, 692, 562-562 (2007)
Denny, N.R.
Proc. SPIE: Int. Soc. Opt. Eng., 6005-6005 (2005)
Kuramshin, A.I. et al.
Russ. J. Org. Chem., 41(5), 649-655 (2005)
Utke, I.; et al.
Advanced Engineering Materials, 8 (3), 155-157 (2006)
S Martin et al.
The Journal of chemical physics, 134(3), 034304-034304 (2011-01-26)
We have studied the excitation and dissociation processes of the molecule W(CO)(6) in collisions with low kinetic energy (3 keV) protons, monocharged fluorine, and chlorine ions using double charge transfer spectroscopy. By analyzing the kinetic energy loss of the projectile
文章
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
再加上高光照濃度下的高轉換效率以增加輸出,CPV 很有希望成為下一個發電技術。
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.