821249
8.21249
同義詞:
9-Methylanthracene
1 of 10
Sigma-Aldrich
M29606
9-甲基蒽
8.20990
1-Phenyldodecane
128333
芴
695114
菲
322377
六甲基苯
D32202
二苯并噻吩
347833
P11409
92361
三甲基氯硅烷
471712
叔丁醇
200
≥97.0% (GC)
crystals
196-197 °C/16 hPa
76-79 °C
0.0003 mg/L
1.06 g/cm3
2-30°C
Cc1c2c(cc3c1cccc3)cccc2
1S/C15H12/c1-11-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(11)13/h2-10H,1H3
CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
Warning
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號