About This Item
線性公式:
C6H5(CH2)11CH3
CAS號碼:
分子量::
246.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
204-591-8
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
0.1 hPa ( 50 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
bp
275-300 °C/1013 hPa
mp
3 °C
轉變溫度
flash point 124 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C(CCCCCC)CCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3
InChI 密鑰
KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.854 - 0.856
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.854 - 0.856
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109 °C - closed cup