821196
8.21196
同義詞:
Triphenylmethanol, Triphenyl carbinol
1 of 10
Sigma-Aldrich
134848
三苯基甲醇
USP
1695343
1005706
冰醋酸
B57702
溴苯
Supelco
1.01516
硫酸
1.00063
醋酸(冰)100%
300314
石油醚
T83607
溴三苯基甲烷
8.01801
二苯甲酮
1.06267
乙酸钠 三水合物
200
≥98.0% (HPLC)
powder
160-163 °C (External MSDS)
insoluble 1.43 g/L
2-30°C
OC(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
69493
甲基三苯甲基醚
254118
镁
427551
B9300
673811
二乙醚
1054000
苯佐卡因
91238
8.22330
苯甲酸甲酯
PHR1158