重要文件
8.21180
Sigma-Aldrich
Trimethyl borate
for synthesis
同義詞:
Trimethyl borate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3O)3B
CAS號碼:
分子量::
103.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
204-468-9
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
147.9-148 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
liquid
自燃溫度
305 °C
效力
6140 mg/kg LD50, oral (Rat)
1845 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
反應適用性
reagent type: reductant
折射率
n20/D 1.3568
bp
67-69 °C/1013 hPa
mp
-31 °C
轉變溫度
flash point -11 °C
密度
0.932 g/cm3 at 20 °C
SMILES 字串
B(OC)(OC)OC
InChI
1S/C3H9BO3/c1-5-4(6-2)7-3/h1-3H3
InChI 密鑰
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.931 - 0.933
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
12.2 °F - (own results)
閃點(°C)
-11 °C - (own results)