重要文件
8.20923
Sigma-Aldrich
cis-9-Octadecen-1-ol
for synthesis
同義詞:
cis-9-Octadecen-1-ol, Oleyl alcohol
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8OH
CAS號碼:
分子量::
268.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
205-597-3
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
10.64 hPa ( 195 °C)
品質等級
化驗
≥80.0% (GC)
形狀
liquid
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
330-360 °C/1013 hPa
mp
2-12 °C
轉變溫度
flash point 190 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
InChI 密鑰
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 80.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.845 - 0.855
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
awg
閃點(°F)
338.0 °F - closed cup
閃點(°C)
170 °C - closed cup