重要文件
8.20872
Sigma-Aldrich
di-Sodium DL-malate
98-101% (perchloric acid titration)
同義詞:
di-Sodium DL-malate, DL-Malic acid disodium salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NaOOCCH(OH)CH2COONa
CAS號碼:
分子量::
178.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
211-627-6
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
98-101% (perchloric acid titration)
形狀
powder
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(O)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C4H6O5.2Na/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
WPUMTJGUQUYPIV-UHFFFAOYSA-L
相關類別
一般說明
for synthesis
分析報告
Assay (perchloric acid titration): 98 - 101 %
Identity (NMR-spectrum): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3