文件
1.00382
Millipore
DL-Malic acid
for biochemistry
同義詞:
DL-Malic acid, DL-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H6O5
CAS號碼:
分子量::
134.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
230-022-8
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥99.5% (acidimetric)
形狀
solid
自燃溫度
349 °C
效力
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
128-132 °C
轉變溫度
flash point 203 °C
密度
1.60 g/cm3 at 20 °C
體積密度
800 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI 密鑰
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 128 - 132 °C
Optical rotation (20 %; water): -0.1 - 0.1 °
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Related substances (HPLC) (Impurity A (fumaric acid)): ≤ 1.0 %
Related substances (HPLC) (Impurity B (maleic acid)): ≤ 0.05 %
Related substances (HPLC) (any other impurity): ≤ 0.1 %
Related substances (HPLC) (Sum of all other impurities): ≤ 0.5 %
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
397.4 °F
閃點(°C)
203 °C