重要文件
8.20238
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzoic acid
for synthesis
同義詞:
4-tert-Butylbenzoic acid, PTBBA
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
4-[(CH3)3C]C6H4COOH
CAS號碼:
分子量::
178.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
202-696-3
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
solid
自燃溫度
>510 °C
效力
473-735 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
3.9 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
165-167 °C
密度
0.6 g/cm3 at 20 °C
體積密度
340 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
KDVYCTOWXSLNNI-UHFFFAOYSA-N
相關類別
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 165 °C
Melting range (upper value): ≤ 167 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3