重要文件
1.00700
Supelco
巯基乙酸
GR for analysis Reag. Ph Eur
同義詞:
巯基乙酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C2H4O2S
CAS號碼:
分子量::
92.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
200-677-4
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
agency
reag. Ph. Eur.
品質等級
蒸汽壓力
0.1 hPa ( 20 °C)
效力
73 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
1 (20 °C in H2O)
bp
220 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
-16.5 °C
轉變溫度
flash point 131.5 °C
密度
1.325 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[S+H2]CC(=O)[O-]
InChI
1S/C2H4O2S/c3-2(4)1-5/h5H,1H2,(H,3,4)
InChI 密鑰
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
應用
  • Low-Temperature Synthesis of Bi(2)S(3) Hierarchical Microstructures via Co-Precipitation and Digestive Process in Aqueous Medium: 本研究重点介绍了硫代乙醇酸在硫化铋微结构合成中的应用,证明了其在促进低温反应中的作用——这对于开发各种工业应用先进材料至关重要 (Carrasco-González et al., 2024)。
  • CdS Semiconductor Quantum Dots; Facile Synthesis, Application as Off Fluorescent Sensor for Detection of Lead (Pb(2+)) Ions and Catalyst for Degradation of Dyes from Water: 本研究探讨了硫代乙醇酸在合成用于环境监测和净化系统的量子点中的作用,揭示了其在环境安全和纳米技术中的关键应用(Farahmandzadeh et al., 2023)。
分析報告
性状:无色澄清液体
鉴别:符合要求
含量测定(碘量滴定法): ≥ 99 %
溶解度(USP):符合要求
灵敏度(USP):符合要求
Fe(铁): ≤ 0.00005 %
有机结合氯: ≤ 0.01 %
硫酸灰: ≤ 0.05 %
含量测定声明适用于检测日期。必须预期特定物质的含量逐渐降低,尤其是在较高温度下。
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
266.0 °F - closed cup
閃點(°C)
130 °C - closed cup