重要文件
8.20099
Sigma-Aldrich
Anilinium chloride
for synthesis
同義詞:
Anilinium chloride, Aniline hydrochloride, Aniline hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H7N · xHCl
CAS號碼:
分子量::
93.13 (free base basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
205-519-8
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
形狀
solid
效力
840 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
245 °C/1013 hPa
mp
199-202 °C
轉變溫度
flash point 193 °C
溶解度
1070 g/L
體積密度
500 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cl-].[N+H3]c1ccccc1
InChI
1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
InChI 密鑰
MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 196 °C
Melting range (upper value): ≤ 201 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
381.2 °F - closed cup
閃點(°C)
194 °C - closed cup