重要文件
8.20058
Sigma-Aldrich
Amyl formate
for synthesis
同義詞:
Amyl formate, Pentyl formate, Formic acid amyl ester, Formic acid pentyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HCOO(CH2)4CH3
CAS號碼:
分子量::
116.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
211-340-6
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
70 hPa ( 50 °C)
品質等級
化驗
≥96.0% (GC)
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-10 % (v/v)
bp
129-131 °C/1013 hPa
mp
-73 °C
轉變溫度
flash point 26 °C
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(CCCCC)C=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h6H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
DIQMPQMYFZXDAX-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.886 - 0.889
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
78.8 °F
閃點(°C)
26 °C