重要文件
8.18964
Sigma-Aldrich
2-Methylimidazole
for synthesis
同義詞:
2-Methylimidazole, 2-Methylglyoxaline
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H6N2
CAS號碼:
分子量::
82.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
211-765-7
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
>600 °C (DIN 51794)
效力
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
10.5-11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
270 °C/1013 hPa
mp
144-147 °C
轉變溫度
flash point 155 °C (DIN 51758)
體積密度
550 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
InChI 密鑰
LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N
應用
2-Methylimidazole for synthesis. CAS 693-98-1, pH 10.5 - 11.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 142 °C
Melting range (upper value): ≤ 145 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2