重要文件
8.18757
Sigma-Aldrich
2,3-Dimercapto-1-propanol
for synthesis
同義詞:
2,3-Dimercapto-1-propanol, Dithioglycerine, Dimercaprol, BAL
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOCH2CH(SH)CH2SH
CAS號碼:
分子量::
124.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
200-433-7
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
7.4 hPa ( 100 °C)
品質等級
pH值
5.0-6.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
63-68 °C/0.27 hPa
轉變溫度
flash point >112 °C
密度
1.24 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
SC(CS)CO
InChI
1S/C3H8OS2/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI 密鑰
WQABCVAJNWAXTE-UHFFFAOYSA-N
應用
  • Antibacterial and antifouling properties of lipophilic bismuth compounds: This study discusses the synyhesis of bismuth-2, 3-dimercapto-1-propanol (BAL) in an antibacterial context, highlighting its potential uses in inhibiting biofouling (Badireddy & Chellam, 2014).
分析報告
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.242 - 1.246
Identity (IR): passes test
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
233.6 °F - closed cup
閃點(°C)
112 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1