重要文件
8.18639
Sigma-Aldrich
N-Methylbutylamine
for synthesis
同義詞:
N-Methylbutylamine, N-Butylmethylamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)3NHCH3
CAS號碼:
分子量::
87.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
203-791-2
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
932 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3 % (v/v)
bp
90-92 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
轉變溫度
flash point -4 °C
密度
0.74 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H13N/c1-3-4-5-6-2/h6H,3-5H2,1-2H3/p+1
InChI 密鑰
QCOGKXLOEWLIDC-UHFFFAOYSA-O
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.734 - 0.736
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°C)
-1 °C - closed cup