重要文件
03205
Sigma-Aldrich
N-乙基正丁胺
≥98.0%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH2CH2CH2NHCH2CH3
CAS號碼:
分子量::
101.19
Beilstein:
1731324
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽密度
3.5 (vs air)
蒸汽壓力
18 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥98.0%
折射率
n20/D 1.405 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
密度
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CCCCNCC
CCCCNCC
InChI
1S/C6H15N/c1-3-5-6-7-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
QHCCDDQKNUYGNC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup
閃點(°C)
12 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1