重要文件
8.14893
Sigma-Aldrich
α-Phellandrene
for synthesis
同義詞:
α-Phellandrene, 5-Isopropyl-2-methyl-1,3-cyclohexadiene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H16
CAS號碼:
分子量::
136.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
酶委員會索引編號:
202-792-5
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
形狀
liquid
效力
5700 mg/kg LD50, oral (Rat)
濃度
≥60.0% (GC)
bp
175 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 47 °C
密度
0.84 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[C@@H]1(CC=C(C=C1)C)C(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
InChI 密鑰
OGLDWXZKYODSOB-SNVBAGLBSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 60.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.835 - 0.850
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
116.6 °F
閃點(°C)
47 °C